Learn More
Cytiva Columnas Tricorn
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
10mm
10 mm
Altura (métrico):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las columnas vacías Tricorn están diseñadas para separaciones de alto rendimiento en pequeña y mediana escala
- El moderno diseño integrado y a presión da como resultado una columna que es fácil de ensamblar, operar y mantener.
- Amplia gama de dimensiones de columna adecuadas para muchas necesidades de purificación diferentes.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evitan daños si la columna se cae o se opera fuera de su especificación.
- El conector de embalaje independiente permite un empaquetado de columnas sencillo para una amplia gama de soportes.
- El anillo de bloqueo evita la compresión accidental del lecho de medios.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Columnas Tricorn (vacías) |
Volumen del lecho | 2,29 a 4,64 ml (un adaptador), 0,00 a 4,43 ml (dos adaptadores) |
Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Altura (métrico) | 50 mm |
Incluye | Tubo de vidrio, unidad adaptadora, tapón de cierre, kit de filtro, dos tapones de tope, dos conectores de apriete manual, dos conectores M6, bloqueo adaptador y portafiltro |
Material | Vidrio de borosilicato |
Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
Tipo de soporte | Filtro de polipropileno |
Tipo de columna | Tricorn Column |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
GEH024 brochure tricorn columns
Tamaño : 238.3 kB
Título del producto
Cytiva Columnas Tricorn >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido