Learn More
Ácido tricloroisocianúrico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
22.47€ - 201.00€
CAS | 87-90-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C3Cl3N3O3 |
Peso molecular (g/mol) | 232.40 |
Número MDL | MFCD00006553 |
Clave InChI | YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal |
PubChem CID | 6909 |
ChEBI | CHEBI:33015 |
SMILES | ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11406766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23906.22 |
100 g |
22.47€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11416766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23906.36 |
500 g |
54.97€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11426766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23906.0E |
2500 g |
201.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido tricloroisocianúrico se utilizaba como reactivo de desinfección en la transformación de benzofenona-3 en agua clorada. También se empleaba en la síntesis de 2-halometileno-3-oxocetoximas. Se utiliza como agente blanqueador en la industria textil y como reactivo en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en clorocarbono, acetonitrilo, acetona y agua (12 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes reductores, ácidos, bases, sustancias inflamables, materiales orgánicos, la luz y el agua/humedad.
87-90-1 | |
232.40 | |
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N | |
6909 | |
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
C3Cl3N3O3 | |
MFCD00006553 | |
trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal | |
CHEBI:33015 |
Especificaciones
Trichloroisocyanuric acid | |
∼245°C (decomposition) | |
3 | |
Pungent | |
MFCD00006553 | |
202022 | |
14,9641 | |
Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L). | |
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O | |
232.40 | |
CHEBI:33015 | |
≥90% |
87-90-1 | |
2.07 | |
>250°C (482°F) | |
C3Cl3N3O3 | |
UN2468 | |
Moisture sensitive | |
trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal | |
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N | |
tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona | |
6909 | |
232.41 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H302-H319-H335
Puede intensificar el fuego; oxidante.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO
missing translation for 'einecsNumber' : 201-782-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ1925000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Trichloroisocyanuric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Symclosene