Learn More
Ácido tricloroisocianúrico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido tricloroisocianúrico se utilizaba como reactivo de desinfección en la transformación de benzofenona-3 en agua clorada. También se empleaba en la síntesis de 2-halometileno-3-oxocetoximas. Se utiliza como agente blanqueador en la industria textil y como reactivo en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en clorocarbono, acetonitrilo, acetona y agua (12 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes reductores, ácidos, bases, sustancias inflamables, materiales orgánicos, la luz y el agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trichloroisocyanuric acid |
Punto de fusión | ∼245°C (decomposition) |
Densidad | 2.07 |
pH | 3 |
Temperatura de inflamación | >250°C (482°F) |
Olor | Pungent |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2468 |
Beilstein | 202022 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q29L011 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | B23906.0E,B23906.36,B23906.22 |
P25L012 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | B23906.0E,B23906.36,B23906.22 |
U12K054 | Certificado de análisis | 29/08/2024 | B23906.0E,B23906.36,B23906.22 |
T12K001 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | B23906.0E,B23906.36,B23906.22 |
10144379 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | B23906.0E,B23906.36,B23906.22 |
Seguridad y manipulación
- Trichloroisocyanuric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Symclosene