missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TRIB2 Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00028951-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH02637 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
63.47 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
MNIHRSTPITIARYGRSRNKTQDFEELSSIRSAEPSQSFSPNLGSPSPPETPNLSHCVSCIGKYLLLEPLEGDHVFRAVHLHSGEELVCKVFDISCYQESLAPCFCLSAHSNINQITEIILGETKAYVFFERSYGDMHSFVRTCKKLREEEAARLFYQIASAVAHCHDGGLVLRDLKLRKFIFKDEERTRVKLESLEDAYILRGDDDSLSDKHGCPAYVSPEILNTSGSYSGKAADVWSLGVMLYTMLVGRYPFHDIEPSSLFSKIRRGQFNIPETLSPKAKCLIRSILRREPSERLTSQEILDHPWFSTDFSVSNSAYGAKEVSDQLVPDVNMEENLDPFFN | |
C5FW/GS3955/TRB2 | |
TRIB2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
28951 | |
TRIB2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRIB2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ TRIB2 Recombinant Protein > 25μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur