Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma de cuña triangular
Una excelente opción para la agitación de líquidos en el laboratorio.
Marca: BRAND™ 137826
151.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción de raspado
- La superficie angular produce una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
- Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
Forma de cuña triangular | |
80 mm | |
10/Paq. |
16 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Triangular |
Título del producto
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma de cuña triangular > Diámetro (métrico): 16 mm; longitud (métrico): 80 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido