Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma de cuña triangular
Código de producto. p-8001351 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 12005292
Marca: BRAND™ 137815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción para la agitación de líquidos en el laboratorio.
  • Ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción de raspado
  • La superficie angular produce una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
  • Se suministra en un paquete de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Forma de cuña triangular
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 35 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10/Paq.
Forma Triangular