Learn More
Tri-n-butil(1-propenil)estaño, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
43.30€ - 374.40€
CAS 105494-65-3
Fórmula molecular C15H32Sn
Peso molecular (g/mol) 331.131
Número MDL MFCD03425868
Clave InChI FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
PubChem CID 57369809
Nombre IUPAC tributil(prop-1-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15489129
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11349036
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11359036
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P260-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
Recommended Storage : De 2 °C a 8 °C
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tri-n-butil(1-propenil)estaño, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals