Learn More
Tri-n-butil(1-propenil)estaño, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349036 1 g 1 g
15489129 250 mg 250 miligramos
11359036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20200.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 105494-65-3 | C15H32Sn | 331.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105494-65-3
Fórmula molecular C15H32Sn
Peso molecular (g/mol) 331.131
Número MDL MFCD03425868
Clave InChI FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
PubChem CID 57369809
Nombre IUPAC tributil(prop-1-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl(1-propenyl)tin
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de ebullición 77°C to 78°C (0.25 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Beilstein 4176362
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.13
Porcentaje de pureza 94%