Learn More
BRAND™ Single-Channel Micropipette Transferpette™ S, Fixed-Volume, DE-M
Efficient: one-hand operation. Flexible: ergonomic design for all hand sizes.
193.00€ - 200.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Pipeta de volumen fijo |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 15 a 40 °C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16477785
![]() |
BRAND™
705808 |
10 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16487785
![]() |
BRAND™
705816 |
20 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16497785
![]() |
BRAND™
705820 |
25 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16407795
![]() |
BRAND™
705828 |
50 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16417795
![]() |
BRAND™
705838 |
100 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16427795
![]() |
BRAND™
705844 |
200 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16437795
![]() |
BRAND™
705854 |
500 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16447795
![]() |
BRAND™
705862 |
1000 μl |
200.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16457795
![]() |
BRAND™
705864 |
2000 μl |
193.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series. Due to its perfect ergonomics, the Transferpette™ S provides a comfortable grip in any hand position, whether you are right- or left-handed, or have big or small hands. Changing your grip is not necessary, since the microliter pipette provides true one-hand operation: set the volume, pipette, eject the tip.
- The volume-change protection is also easy to operate with gloves on and protects your set volume against accidental adjustment.
- The Transferpette™ S also features Easy Calibration technology, which makes calibration a breeze. Calibration can be carried out without tools.
- A compatibility table shows which tips fit which device, so that you always order the correct pipette tips.
- Limitations of use: Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
- For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
No estéril | |
De 15 a 40 °C | |
11.3 in. | |
4.7 in. | |
1.9 in. |
Autoclavable | |
Pipeta de volumen fijo | |
36 meses | |
28,7 cm | |
12 cm | |
4,8 cm |