Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Fixed volume
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16487785 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Unit Size:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) unitSize
16487785 20 μl cada uno
16477785 10 μl cada uno
16497785 25 μl cada uno
16407795 50 μl cada uno
16417795 100 μl cada uno
16427795 200 μl cada uno
16437795 500 μl cada uno
16447795 1000 μl cada uno
16457795 2000 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16487785 Supplier BRAND™ Supplier No. 705816
This item is not returnable. View return policy
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series.
  • La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
  • Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
  • Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
  • No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
  • La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
  • La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil.
  • Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
  • Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
  • Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
  • Cono de punta universal
  • Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
  • Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
  • Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
  • Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad hasta 260 mPa s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Descripción Transferpette™ S, 20 μl, volumen fijo, F-20, DE-M
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Yellow
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip 200 μL
Material Polipropileno
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 20 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 a 40 °C
Garantía 36 meses
Longitud (imperial) 11.3 in.
Longitud (métrico) 28,7 cm
Anchura (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 1.9 in.
Altura (métrico) 4,8 cm
Peso (métrico) 295,40 g