Learn More
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 13770-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.Especificaciones
TRAK2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TRAK2 | |
ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
171086, 66008, 70827 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.28 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
O60296, Q8R2H7 | |
Trak2 | |
TRAK2 Fusion Protein Ag4753 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Título del producto
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido