Learn More
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206120 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16852154 20 μL 20 microlitros
16842154 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16852154
Marca: Proteintech 137701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.
Especificaciones
Antígeno TRAK2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TRAK2
N.º de referencia del gen O60296, Q8R2H7
Alias de gen ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2
Símbolos de los genes Trak2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TRAK2 Fusion Protein Ag4753
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171086, 66008, 70827
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG