Learn More
SGE™ Columnas BP5MS-UI para GC Trajan
Innovative phase for 5% GC-MS analysis. 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane BP5MS-UI GC columns are a suitable replacement for DB-5ms Ultra Inert, DB-5ms, Rtx-5 MS, Rxi-5 MS, Rxi-5Sil MS, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5.
Marca:  SGE™ 0926201901
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15512596
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Perfecto el 5 % de los análisis GC-MS
  • Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS y GC de uso general
  • Bajo sangrado para maximizar la relación señal-ruido
  • Desactivada para proporcionar excelentes formas de pico
  • Probadas individualmente con una mezcla de prueba compleja para garantizar su ultrainercia
  • Vea también nuestros revestimientos adaptados
  • Película de 0,25 μm de grosor
  • Temperatura de funcionamiento: de – 40 °C a 330/350 °C
Especificaciones
Especificaciones
Columna para GC
5 % de los análisis GC-MS
Revestimiento de entrada cónico Agilent con lana de cuarzo, junta tórica preinstalada, desactivación T1, 4 mm × 78,5 mm
Unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SGE™ Columnas BP5MS-UI para GC Trajan >