Learn More
SGE™ Columnas BP5MS-UI para GC Trajan
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 5
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Perfecto el 5 % de los análisis GC-MS
- Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS y GC de uso general
- Bajo sangrado para maximizar la relación señal-ruido
- Desactivada para proporcionar excelentes formas de pico
- Probadas individualmente con una mezcla de prueba compleja para garantizar su ultrainercia
- Vea también nuestros revestimientos adaptados
- Película de 0,25 μm de grosor
- Temperatura de funcionamiento: de – 40 °C a 330/350 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna para GC |
| Para utilizar con (aplicación) | 5 % de los análisis GC-MS |
| Incluye | Revestimiento de entrada cónico Agilent con lana de cuarzo, junta tórica preinstalada, desactivación T1, 4 mm × 78,5 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |