Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF10CX10
Descripción
El ensayo ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) humano cuantifica TRAIL R3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TRAIL-R3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TRAIL R3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El TRAIL-R3 (miembro 10C de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral) es un receptor del ligando citotóxico TRAIL. Carece de un dominio de muerte citoplasmática, lo que significa que no es capaz de inducir apoptosis. El TRAIL-R3 puede proteger a las células contra la apoptosis mediada por el TRAIL, compitiendo con el TRAIL-R1 y el R2 por la unión al ligando. Se encontró que el gen de TRAIL-R3 es un gen inducible al daño del ADN regulado por p53. La expresión del gen se detectó en muchos tejidos normales, pero no en la mayoría de las líneas de células cancerosas, lo que puede explicar la sensibilidad específica de las células cancerosas a la actividad inductora de apoptosis del TRAIL.
Especificaciones
O14798 | |
15 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 10 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
8794 | |
< 12% | |
Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, Tampón de lavado, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente | |
10 × 96 pruebas | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 16,38 a 4000 pg/ml | |
De 15 pg/ml a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
1 h 20 min |