Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C humano
Kit de ELISA tipo sándwich
678.00€ - 5110.00€
Especificaciones
Número de acceso | O14798 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 16,38-4000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 15 pg |
Intervalo de calibración | De 15 pg/mL a 4000 pg/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15415153
|
Invitrogen™
EHTNFRSF10C |
96 pruebas |
678.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17854220
|
Invitrogen™
EHTNFRSF10CX10 |
10 × 96 pruebas |
5110.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17165579
|
Invitrogen™
EHTNFRSF10CX5 |
5 × 96 pruebas |
2865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ensayo ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) humano cuantifica TRAIL R3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TRAIL-R3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TRAIL R3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
TRAIL-R3 (CD263) is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain and a transmembrane domain, but no cytoplasmic death domain. This receptor is not capable of inducing apoptosis, and is thought to function as an antagonistic receptor that protects cells from TRAIL-induced apoptosis. This gene was found to be a p53-regulated DNA damage-inducible gene. The expression of this gene was detected in many normal tissues but not in most cancer cell lines, which may explain the specific sensitivity of cancer cells to the apoptosis-inducing activity of TRAIL.Especificaciones
O14798 | |
15 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
16,38-4000 pg/ml | |
De 15 pg/mL a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
8794 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
1 h 20 min |