Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C humano
Código de producto. 17165579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17165579 5 × 96 pruebas cada uno
15415153 96 pruebas 1 set
17854220 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17165579
Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF10CX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) humano cuantifica TRAIL R3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TRAIL-R3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TRAIL R3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El TRAIL-R3 (miembro 10C de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral) es un receptor del ligando citotóxico TRAIL. Carece de un dominio de muerte citoplasmática, lo que significa que no es capaz de inducir apoptosis. El TRAIL-R3 puede proteger a las células contra la apoptosis mediada por el TRAIL, compitiendo con el TRAIL-R1 y el R2 por la unión al ligando. Se encontró que el gen de TRAIL-R3 es un gen inducible al daño del ADN regulado por p53. La expresión del gen se detectó en muchos tejidos normales, pero no en la mayoría de las líneas de células cancerosas, lo que puede explicar la sensibilidad específica de las células cancerosas a la actividad inductora de apoptosis del TRAIL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O14798
Intervalo del ensayo De 16,38 pg/ml a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg/ml
Intervalo de calibración De 15 pg/ml a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8794
Símbolo de gen CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Tampón de lavado, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min