Learn More
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 54-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910658
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker)
Cytoplasmic (Lysosomes)
rACP5/1070
Unconjugated
Mouse
35kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
54
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human ACP5 protein
HepG2, 293T, K562 or RPMI-8226 Cells. Spleen from Hairy Cell Leukemia (HCL) patient.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™ > 20 μg