Learn More
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) |
---|---|
Clon | rACP5/1070 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910658
|
EnquireBio
54-MSM3-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15920658
|
EnquireBio
54-MSM3-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human ACP5 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
35kDa |
rACP5/1070 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
54 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic (Lysosomes) | |
HepG2, 293T, K562 or RPMI-8226 Cells. Spleen from Hairy Cell Leukemia (HCL) patient. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™