Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna.
Marca:  Thermo Scientific™ 26086-2230
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10361335
  • 834.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
200/220 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
40 °C°C a 220 °C
30 m
Grosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
0,25 mm
TraceGOLD
GC/MS para aminas, GC/MS para alquilaminas, GC/MS para diaminas, GC/MS para compuestos básicos
0,5 μm
Polar
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B > Espesor película 0,50 μm; D.I. 0,25 mm; Longitud 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.