Descripción
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.
- Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
- Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
- Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
- Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
- Ácidos orgánicos
- Ácidos grasos libres
- Alcoholes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Ácidos
- Ácidos carboxílicos
- Ácidos orgánicos
- Usos alternativos:
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Aldehídos
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aceites esenciales
- Similar a:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- FFAP Optima™
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/250 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para ácidos orgánicos, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para alcoholes |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.