Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Marca:  Thermo Scientific™ 26080-4950
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11591154
  • 694.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
  • Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
260°C
0,18 mm
TraceGOLD™ TG-VMS
1 μm
20 m
0,18 mm
TraceGOLD
GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para los compuestos del método 8260B de la EPA de EE. UU.
1 μm
No polar
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS > 20m x 0,18mm x 1,00 μm