Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1
Código de producto. 10355203 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 m
30 m
30m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10355203 20 m 0,18 mm 1 μm cada uno
10030213 30 m 0,25 mm 1,4 µm cada uno
10158074 60 m 0,25 mm 1,4 µm cada uno
10090253 30 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10219824 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10111383 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
11580974 30m 0,53 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10355203 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260V495P
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice estas columnas de polaridad media y película gruesa.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 son columnas de polaridad media y películas gruesas.
  • Fase de polaridad media, 6 % de cianopropilfenil polisiloxano
  • Películas gruesas para el análisis de analitos volátiles
  • Sangrado bajo adecuado para la detección de MS
  • Similares a: DB-624, BPX volátiles, Rtx volátiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recomendada para:
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • EPA 502.2, 608 y 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para EPA 502.2, 608 y 624
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 20 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 20 m x 0,18 mm x 1 µm
Diámetro (métrico) 0,18 mm
Tipo USP G43
Fase estacionaria Trace™ TR-V1
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 280/300 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.