Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un periodo de tiempo más largo.
Marca: Thermo Scientific™ 26098-1425
Descripción
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un período de tiempo más largo. Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS con protección ofrecen la ventaja de contar con seguridad integrada para proteger la columna.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos | |
-60 °C a 330/350 °C | |
30 m | |
Each |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
0,25 μm | |
Polaridad baja |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.