Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas para GC TraceGOLD™ TG-5MS con SafeGuard
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un periodo de tiempo más largo.
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un período de tiempo más largo. Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS con protección ofrecen la ventaja de contar con seguridad integrada para proteger la columna.
- Con protección integrada
- Disponibles en un rango de fases
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | -60 °C a 330/350 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.