Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC TraceGOLD TG-200MS
Columnas de polaridad media excepcionalmente inertes con selectividad y orden de elución optimizado para las separaciones difíciles
Marca:  Thermo Scientific™ 26084-2750
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13478018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • La fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano resuelve los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para usar con detectores sensibles, incluidos ECD, NPD y MS
  • Columna de confirmación en combinación con otra columna GC
  • Equivalente a la fase G6 de USP
  • Similar a Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De - 20 °C a + 320/340 °C
Columna capilar para GC
Silica Analysis
10 m
32.8 ft.
0.15 mm
0.15 μm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas GC TraceGOLD TG-200MS > Espesor película 0,15 μm; D.I. 0,15 mm; Longitud 10 m