Descripción
- La fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano resuelve los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
- Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
- Adecuado para usar con detectores sensibles, incluidos ECD, NPD y MS
- Columna de confirmación en combinación con otra columna GC
- Equivalente a la fase G6 de USP
- Similar a Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | De - 20 °C a + 320/340 °C |
| Longitud del capilar (imperial) | 65,61 ft |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de sílice |
| Grosor de película | 0,15 mm |
| Longitud (métrico) | 20 m |