Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Thermometer with Remote Notification
TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Thermometer now with FREE TraceableLIVE subscription plan (for one user). Monitoring system with notifications for high-temperature applications up to 300°C—ideal for oven and incubator environments.
Marca:  Fisherbrand™ 61011-49
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16308741
  • 398.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Añadir a la cesta
Requires : Se requiere suscripción a TraceableLIVE
Descripción
Descripción
Es una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos, esté donde esté. Con TraceableLIVE™, siempre estará conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal. Al usar la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador, puede ver sus temperaturas actuales, controlar sus parámetros de alarma, ver su historial de registro de datos, ver y ejecutar informes o dar acceso a otros miembros del equipo a los datos, entre otras acciones.
  • Ideal para cualquier entorno de alta temperatura de hasta 300 °C (572 °F)
  • El cable metálico puede colocarse en hornos e incubadoras
  • Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
  • Conectar a una red Wi-Fi existente
  • Aplicaciones basadas en la nube—no se requiere software
  • Recepción de notificaciones push/de texto/de correo electrónico en el móvil
  • Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión segura cifrada por SSL
  • Calibración de temperatura acreditada en varios puntos (0 °C, 100 °C, 200 °C y 290 °C)—trazable a NIST
Especificaciones
Especificaciones
Temperature Datalogger
Ilimitado en Traceablelive.com
Alarma de temperatura, interrupción de la conectividad, batería baja, Visual
Alcalinas AAA
NIST, ISO 17025, A2LA
± 0,25°C
De 0,00° a + 300,00°C
Digital
0°C, 100°C, 200°C y 290°C
TraceableLIVE
6 meses
2 sensores RTD de platino, sondas de acero inoxidable 316
0,01°C
0,3 libras
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Thermometer with Remote Notification > Termómetros de registro de datos de alta temperatura TraceableLIVE con notificación remota; 2 sensores RTD de platino, sondas de acero inoxidable 316