Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Thermometer with Remote Notification
Código de producto. p-8379017 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipos de sensores:
1 sensor RTD de platino, sonda de acero inoxidable 316
2 sensores RTD de platino, sondas de acero inoxidable 316
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16398731
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Se requiere suscripción a TraceableLIVE
TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Thermometer now with FREE TraceableLIVE subscription plan (for one user). Monitoring system with notifications for high-temperature applications up to 300°C—ideal for oven and incubator environments.
Es una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos, esté donde esté. Con TraceableLIVE™, siempre estará conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal. Al usar la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador, puede ver sus temperaturas actuales, controlar sus parámetros de alarma, ver su historial de registro de datos, ver y ejecutar informes o dar acceso a otros miembros del equipo a los datos, entre otras acciones.
  • Ideal para cualquier entorno de alta temperatura de hasta 300 °C (572 °F)
  • El cable metálico puede colocarse en hornos e incubadoras
  • Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
  • Conectar a una red Wi-Fi existente
  • Aplicaciones basadas en la nube—no se requiere software
  • Recepción de notificaciones push/de texto/de correo electrónico en el móvil
  • Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión segura cifrada por SSL
  • Calibración de temperatura acreditada en varios puntos (0 °C, 100 °C, 200 °C y 290 °C)—trazable a NIST
Especificaciones
Tipo Temperature Datalogger
Tipo de pantalla Digital
Memoria de datos Ilimitado en Traceablelive.com
Calibración 0°C, 100°C, 200°C y 290°C
Tipos de alarma Alarma de temperatura, interrupción de la conectividad, batería baja, Visual
Software Type TraceableLIVE
Batería, tipo Alcalinas AAA
Duración de la batería 6 meses
Certificaciones/conformidad NIST, ISO 17025, A2LA
Tipos de sensores 1 sensor RTD de platino, sonda de acero inoxidable 316
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución de temperatura 0,01°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,00° a + 300,00°C
Peso con embalaje (imperial) 0,3 libras