Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de doble canal de sobremesa Traceable™ con doble línea LCD
Funciona como cronómetro y como reloj
44.19€
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de sobremesa
Intervalo de tiempo De 24 h. a 1 s.
Alarms Sonoro/visible
Exactitud ±0,01 %
Pantalla LCD
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15284006
Ver documentos
Fisherbrand™
90013-08
Negro
44.19€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Funciona como cronómetro y como reloj. El temporizador de doble canal de mesa Fisher Scientific™ Traceable™ permite la programación simultánea de dos actividades diferentes de 24 horas a 1 segundo.
  • Intervalo del temporizador: 24 horas a 1 segundo
  • Pantalla: LCD de doble línea, cada línea de 1 pulg de Al
  • Resolución: 1 s
  • Exactitud: 0,01%
  • Recuperación de memoria
  • Alarma distinta para cada canal; 1 minuto
  • La alarma puede silenciarse automática o manualmente
  • Dimensiones: 1,3 × 9,5 × 14 cm (0,5 × 3,75 × 5,5 pulg) (L x An x Al)
  • Peso neto: 140 g (5 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de sobremesa
Sonoro/visible
LCD
2,5 cm
141 g
Para aplicaciones generales de temporización
De 24 h. a 1 s.
±0,01 %
1 pulg
5 oz
Soporte de montaje en pared, soporte, pila AAA, certificado trazable, instrucciones
NIST, ISO 17025
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Temporizador de doble canal de sobremesa Traceable™ con doble línea LCD