Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de doble canal de sobremesa Traceable™ con doble línea LCD
Código de producto. 15284006 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15284006 Blue cada uno
1 options
Código de producto. 15284006
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Soporte de montaje en pared, soporte, pila AAA, certificado trazable, instrucciones
Funciona como cronómetro y como reloj
Funciona como cronómetro y como reloj. El temporizador de doble canal de mesa Fisher Scientific™ Traceable™ permite la programación simultánea de dos actividades diferentes de 24 horas a 1 segundo.
  • Intervalo del temporizador: 24 horas a 1 segundo
  • Pantalla: LCD de doble línea, cada línea de 1 pulg de Al
  • Resolución: 1 s
  • Exactitud: 0,01%
  • Recuperación de memoria
  • Alarma distinta para cada canal; 1 minuto
  • La alarma puede silenciarse automática o manualmente
  • Dimensiones: 1,3 × 9,5 × 14 cm (0,5 × 3,75 × 5,5 pulg) (L x An x Al)
  • Peso neto: 140 g (5 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de sobremesa
Intervalo de tiempo De 24 h. a 1 s.
Alarms Sonoro/visible
Exactitud ±0,01 %
Pantalla LCD
Color Blue
Altura del visor (imperial) 1 pulg
Altura del visor (métrico) 2,5 cm
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141 g
Incluye Soporte de montaje en pared, soporte, pila AAA, certificado trazable, instrucciones
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de temporización
Certificaciones/conformidad NIST, ISO 17025