Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos USB Traceable™ Memory-Loc™ con sonda de vacunas
Supervise las condiciones de almacenamiento de vacunas u otras muestras importantes con estos termómetros. Los termómetro de registro de datos USB Traceable™ Memory-Loc™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.
Marca: Fisherbrand™ 93680-57
176.70 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24165" para aplicar la oferta.
Descripción
- Calibración multipunto en un certificado Traceable con numeración individual
- Registre 2 años de observaciones con un intervalo de registro de 1 minuto
- El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
- Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 6,3 cm [2,5 pulg]) lleno de glicol no tóxico La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
- Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
- Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
- Se utiliza en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar están bloqueados y no se pueden borrar/cambiar en la unidad base
- Termómetro de registro de datos con intervalo fijo de registro de 1 minuto
- Almacena hasta 10 eventos de alarma únicos
- Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
- La unidad puede permanecer en uso durante la descarga y el análisis de datos
- Indicadores de estado: batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
- Incluye: pilas, adaptador universal, soporte, Velcro, tiras magnéticas, montaje en pared
Especificaciones
Marcado CE | |
6,985 x 10,795 x 1,905 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg.) | |
1 frasco de vacuna, 5 ml | |
2 in | |
0,01° | |
158°F | |
-58 °F | |
De -58° a +158,00 °F | |
±0,25 °C |
0,6 in | |
Control y almacenamiento de vacunas | |
10 ft | |
1 sonda de vacunas | |
5 oz | |
70°C | |
-50°C | |
De -50,00 °C a +70,00 °C | |
Digital |