Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos USB Traceable™ Memory-Loc™ con sonda de vacunas
Código de producto. p-8015471 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de sonda:
1 sonda de vacunas
2 sondas de vacunas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15530775
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supervise las condiciones de almacenamiento de vacunas u otras muestras importantes con estos termómetros. Los termómetro de registro de datos USB Traceable™ Memory-Loc™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.
  • Calibración multipunto en un certificado Traceable con numeración individual
  • Registre 2 años de observaciones con un intervalo de registro de 1 minuto
  • El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
  • Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 6,3 cm [2,5 pulg]) lleno de glicol no tóxico La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
  • Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
  • Se utiliza en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar están bloqueados y no se pueden borrar/cambiar en la unidad base
  • Termómetro de registro de datos con intervalo fijo de registro de 1 minuto
  • Almacena hasta 10 eventos de alarma únicos
  • Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
  • La unidad puede permanecer en uso durante la descarga y el análisis de datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Incluye: pilas, adaptador universal, soporte, Velcro, tiras magnéticas, montaje en pared 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Diámetro de la sonda (imperial) 0,6 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,985 x 10,795 x 1,905 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg.)
Para utilizar con (aplicación) Control y almacenamiento de vacunas
Incluye 2 frascos de vacunas, 5 ml
Longitud del cable (imperial) 10 ft
Longitud de la sonda (imperial) 2 in
Tipo de sonda 2 sondas de vacunas
Resolución 0,01°
Peso (imperial) 5 oz
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +158,00 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50,00 °C a +70,00 °C
Exactitud ±0,25 °C
Pantalla Digital