Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Marca:  Thermo Scientific™ 260X224P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10394323
  • 811.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
280/300 °C
0,32 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS para hidrocarburos aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, GC/MS para aditivos alimentarios y aceites esenciales
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
0,32 mm
TRACE
G16
0,5 μm
Polar
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS > 30m x 0,32mm x 0,5 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.