Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Código de producto. 10504115 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10504115 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15810900 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10734647 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10524875 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10628525 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10016604 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10743117 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
7 options
Código de producto. 10504115
Marca: Thermo Scientific™ 260842240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
  • Usos alternativos:
  • Herbicidas
  • Pesticidas organoclorados
  • Fenoles
  • Similar a:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 320/340 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-200 MS
Tipo USP G6
Para utilizar con (aplicación) ECD, NPD y GC/MS para disolventes, ECD, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, ECD, NPD y GC/MS para alcoholes y cetonas, ECD, NPD y GC/MS para silanos, ECD, NPD y GC/MS para glicoles
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.