Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS Código de producto.: 10576565
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS
Código de producto. 10576565 Tienda Thermo Scientific Productos
15 m, 0,25 mm, 0,25 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10576565
Marca: Thermo Scientific™ 260R130P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
  • Fase de polaridad media, 50% fenil polisilfenilsiloxano
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
  • Especialmente útil para aplicaciones que requieren una temperatura más alta y más polaridad que una columna de fenil de 5 %
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
  • Similares a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recomendada para:
  • Herbicidas
  • Drogas
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 360/370 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Trace™ TR-50 MS
Tipo USP G3
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS >