Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para drogas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Analice anfetaminas, codeína, morfina y THC con un alto rendimiento y reproducibilidad mediante columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ para drogas.
Personalizado específicamente para drogas:
- TRACE TR-DoA 5MS: Ampliamente utilizadas para el análisis y la determinación de una amplia gama de compuestos de interés toxicológico, incluidas las anfetaminas, la codeína y la morfina
- TRACE TR-DoA 35MS: Ideal para la determinación de carboxilo-THC debido a su mayor polaridad, lo que la convierte en la columna recomendada para su uso en los laboratorios de pruebas de drogas para la confirmación de THC
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 360/370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-DoA 35 MS |
| Tipo USP | G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para anfetaminas, codeína y morfina |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |