Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
- Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
- Actividad en la superficie excepcionalmente baja
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
- Pesticidas
- Herbicidas
- Drogas
- Hidrocarburos poliaromáticos
- Productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/360 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-35 MS |
| Tipo USP | G42 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para hidrocarburos poliaromáticos (PAH), GC/MS para productos farmacéuticos |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Descripción | 30 m x 0,25 mm x 0,5 µm |