Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Marca:  Thermo Scientific™ 26094-2230
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10371115
  • 709.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Descripción
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
300/320 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-35 MS
GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato
30 m
Grosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
0,25 mm
TraceGOLD
G42
0,5 μm
Polaridad media
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS > Espesor película 0,5 μm; D.I. 0,25 mm; Longitud 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.