Learn More
Thermo Scientific™ Filtros UHPLC
Protege las columnas sin comprometer el rendimiento.
232.00€ - 347.00€
Especificaciones
Línea de productos Thermo Scientific
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11550944
Ver documentos
Thermo Scientific™
22185
1 mm de D.I. Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm
347.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
10775706
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27006
Soporte de filtro de conexión directa UHPLC
306.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10127594
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
22180
2,1 mm de diámetro interior Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm
232.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sacrificar el rendimiento no es una opción con los filtros UHPLC Thermo Scientific™ que protegen las columnas para las columnas Hypersil GOLD™ de 1,9 μm y Syncronis de 1,7 μm. Estos filtros de UHPLC proporcionan un diseño de cartucho de filtro de bajo volumen, mantienen la forma de pico y garantizan una pérdida de eficacia mínima gracias a la dispersión.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
Thermo Scientific
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Filtros UHPLC