Description
Protege las columnas sin comprometer el rendimiento.
Sacrificar el rendimiento no es una opción con los filtros UHPLC Thermo Scientific™ que protegen las columnas para las columnas Hypersil GOLD™ de 1,9 μm y Syncronis de 1,7 μm. Estos filtros de UHPLC proporcionan un diseño de cartucho de filtro de bajo volumen, mantienen la forma de pico y garantizan una pérdida de eficacia mínima gracias a la dispersión.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Specifications
Specifications
| Tamaño de partículas | 0,2 μm |
| Tipo | 1 mm de D.I. Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm |
| Diámetro interior (métrico) | 1 mm |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.