Learn More
Abnova™ TP53RK Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00112858-P01.10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH09727 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
53.57 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
10 μg | |
MAAARATTPADGEEPAPEAEALAAARERSSRFLSGLELVKQGAEARVFRGRFQGRAAVIKHRFPKGYRHPALEARLGRRRTVQEARALLRCRRAGISAPVVFFVDYASNCLYMEEIEGSVTVRDYIQSTMETEKTPQGLSNLAKTIGQVLARMHDEDLIHGDLTTSNMLLKPPLEQLNIVLIDFGLSFISALPEDKGVDLYVLEKAFLSTHPNTETVFEAFLKSYSTSSKKARPVLKKLDEVRLRGRKRSMVG | |
BUD32/C20orf64/Nori-2/Nori-2p/PRPK/dJ101A2 | |
TP53RK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot | |
112858 | |
TP53RK (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TP53RK | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Título del producto
Abnova™ TP53RK Recombinant Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido