Learn More
TLR2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
212.00€ - 359.00€
Especificaciones
Antígeno | TLR2 |
---|---|
Concentración | 1.0 mg/mL |
Dilución | Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 28819109) |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18088375
|
Bio-Techne
NB100-56573SS |
0.025 mg |
212.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18768113
|
Novus Biologicals
NB100-56573 |
359.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
TLR2 Polyclonal specifically detects TLR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
TLR2 | |
Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 28819109) | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
NP_003255 | |
7097 | |
This antibody was developed against an extracellular domain of mouse TLR2 (amino acids 564-580 and 751-770). | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
1.0 mg/mL | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
PBS with 0.05% Sodium Azide | |
CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2 | |
TLR2 | |
IgG | |
Protein G purified | |
An 86 kDa band is observed. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TLR2 Antibody, Novus Biologicals™