missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18088375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18088375 0.025 mg 25 microgramos
18768113 - 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18088375

Marca: Novus Biologicals NB10056573SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

TLR2 Polyclonal specifically detects TLR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 28819109)
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_003255
Alias de gen CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2
Símbolos de los genes TLR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against an extracellular domain of mouse TLR2 (amino acids 564-580 and 751-770).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7097
Especificidad de la prueba An 86 kDa band is observed.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.