Learn More
Solución de titanio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12977433
Solución de titanio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Product Code. p-7083825 Shop All Fisher Chemical Products
50 mL, Frasco, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Unit Size:
100 ml
50 ml
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 12977433
Marca: Fisher Chemical S 662 050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Chemical Identifiers
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC talio
SMILES [Tl]
Specifications
Nombre del producto químico o material Thallium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 50 mL
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de titanio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.