Learn More
Solución de titanio para matriz ICP/MS de HNO3 de 10 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12987433 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12987433 100 mL Frasco 100 ml
12977433 50 mL Frasco 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12987433 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 662 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    48.09€ / 100 ml
    Ahorro 16.21€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC talio
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 100 mL