Learn More
Solución TISAB IV, Honeywell Fluka™
Para la determinación de fluoruro
90.17€ - 470.00€
Especificaciones
Notas de grado de pureza | General indicators |
---|---|
Envase | Frasco de plástico |
Forma física | Líquido, transparente |
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
General indicators | |
Frasco de plástico | |
Líquido, transparente |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperatura ambiente
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución TISAB IV, Honeywell Fluka™