Learn More
Solución TISAB IV, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Notas de grado de pureza | General indicators |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Forma física | Líquido, transparente |