missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Timapiprant, MedChemExpress Código de producto.: 16442567

Timapiprant, MedChemExpress

Código de producto. p-200097946
50 mg, 50 miligramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16442567

Marca: Medchem Express HY15342

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Timapiprant (OC000459) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant (OC000459) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant (OC000459) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.

Timapiprant (OC000459) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant (OC000459) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant (OC000459) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Timapiprant
CAS 851723-84-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17FN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo OC000459
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CN1C(C)=C(CC2=NC3=CC=CC=C3C=C2)C4=C1C=CC(F)=C4
Peso molecular (g/mol) 348.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.37
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Timapiprant, MedChemExpress

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado