missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: rTGB/4744, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€
Especificaciones
Antígeno | Thyroglobulin |
---|---|
Clon | rTGB/4744 |
Concentración | 0.2 mg/ml |
Dilución | Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18338363
|
Bio-Techne
NBP3-07351-20UG |
20 μg |
256.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
Thyroglobulin | |
0.2 mg/ml | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cancer, Cell Biology | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
7038 | |
IgG2a κ | |
Protein A or G purified |
rTGB/4744 | |
Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
Human thyroid follicular cells | |
Primary | |
Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thyroglobulin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: rTGB/4744, Novus Biologicals™